Merck
360775
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5,6-Cyclohexanehexacarboxylic acid, all cis monohydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H6(CO2H)6·H2O
分子量:
366.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
mp
216 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[H]O[H].OC(=O)[C@@H]1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)