Merck
360252
Sigma-Aldrich
7-甲基黄嘌呤
99%
别名:
2,6-二羟基-7-甲基嘌呤, 杂黄质
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N4O2
CAS号:
分子量:
166.14
Beilstein:
171027
EC號碼:
MDL號碼:
化驗
99%
SMILES 字串
Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
InChI 密鑰
PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)