方案
97%
表单
solid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
InChI key
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
三氯化碘(ICl3)是一种无机物,常用作有机合成的氧化剂。还用于有机物质的卤化和碳碳键的氧化断裂。
应用
三氯化碘可用于:
- 芳香化合物的卤化反应,制备对应的氯化衍生物。
- 将一级和二级醇氧化为醛和酮。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges