Merck
35246
Sigma-Aldrich
2,6,α,α-四氯甲苯
technical, ≥95% (GC)
别名:
1,3-二氯-2-二氯甲基苯, 2,6-二氯苄叉二氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4Cl4
CAS号:
分子量:
229.92
Beilstein:
908809
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥95% (GC)
折射率
n20/D 1.588
bp
124-126 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.520 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H
InChI 密鑰
QQPXXHAEIGVZKQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene is a halogenated hydrocarbon.
應用
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene may be used in chemical synthesis.
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter