About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21ClO
CAS号:
分子量:
204.74
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
旋光性
[α]24/D −177.0°, c = 1 in methylene chloride
光学纯度
ee: 98% (GLC)
折射率
n20/D 1.467 (lit.)
沸点
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-/m1/s1
InChI key
XOPLTFUYFXWFGB-OUAUKWLOSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
222.8 °F - closed cup
闪点(°C)
106 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter