方案
99%
mp
84-86 °C (lit.)
SMILES字符串
C=CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H7NO2/c1-2-11-9(12)7-5-3-4-6-8(7)10(11)13/h2-6H,1H2
InChI key
IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
商品
折射率(RI或n)对于光波导和眼科装置等光学应用非常重要。基于其独特的折射率特性和良好的光学透明度,聚合物材料还可用作太阳能电池、显示器和隐形眼镜的抗反射涂层。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.