About This Item
线性分子式:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H·xH2O
CAS号:
分子量:
180.20 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
98%
旋光性
[α]20/D +37°, c = 2 in H2O
mp
268-270 °C (lit.)
SMILES字符串
O.N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3