Merck
348139
Sigma-Aldrich
1-氯频哪酮
95%
别名:
1-氯-3,3-二甲基-2-丁酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCOCH2Cl
CAS号:
分子量:
134.60
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
170-173 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
ULSAJQMHTGKPIY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
[Gas chromatographic determination of monochloropinacoline in the air, water and biological materials].
Kh T Asilbekova et al.
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 61-62 (1992-01-01)