Merck
347566
Sigma-Aldrich
顺-5-降冰片烯-内-2,3-二羧酸单甲酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O4
CAS号:
分子量:
196.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
95%
表单
solid
杂质
<5% cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C1(C2CC(C=C2)C1([H])C(=O)OC)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)8-6-3-2-5(4-6)7(8)9(11)12/h2-3,5-8H,4H2,1H3,(H,11,12)/t5-,6+,7-,8+/m1/s1
InChI key
JYZKYCYHXBQTCY-CWKFCGSDSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)