Merck
346470
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲氧基)苯酚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3OC6H4OH
CAS号:
分子量:
178.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
沸点
69-70 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1cccc(OC(F)(F)F)c1
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
183.2 °F - closed cup
闪点(°C)
84 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)