Merck
346322
Sigma-Aldrich
2-[2-(氨基甲基)苯基硫代]苯甲醇 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2C6H4SC6H4CH2OH · HCl
CAS号:
分子量:
281.80
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
190-194 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl.NCc1ccccc1Sc2ccccc2CO
InChI
1S/C14H15NOS.ClH/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16;/h1-8,16H,9-10,15H2;1H
InChI key
ZJODQRQMMAIPJV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)