Merck
346306
Sigma-Aldrich
2-(2-氰基苯硫)苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCC6H4SC6H4CO2H
分子量:
255.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
210-215 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1Sc2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H9NO2S/c15-9-10-5-1-3-7-12(10)18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8H,(H,16,17)
InChI 密鑰
FMGHXZOIAXNGOL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3