Merck
344567
Sigma-Aldrich
2-乙氧基苯甲醚
98%
别名:
邻乙氧基苯甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4OCH3
CAS号:
分子量:
152.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccccc1OC
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)