Merck
344435
Sigma-Aldrich
葡萄糖酸镁 水合物
97%
别名:
D-葡萄糖酸 镁盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Mg · xH2O
CAS号:
分子量:
414.60 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +11°, c = 1.8 in H2O
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI 密鑰
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L