Merck
344346
Sigma-Aldrich
1,3,5-环己烷三羧酸
cis 95 %
别名:
顺,顺-1,3,5-环己三羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H9(CO2H)3
CAS号:
分子量:
216.19
Beilstein:
3120108
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
组成
cis, 95%
mp
211-215 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](C[C@@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5+,6-
InChI key
FTHDNRBKSLBLDA-FPFOFBBKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1