Merck
344036
Sigma-Aldrich
三甲氧基(丙基)硅烷
98%
别名:
丙基三甲氧基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2Si(OCH3)3
CAS号:
分子量:
164.27
Beilstein:
2070458
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
蒸汽壓力
0.15 psi ( 20 °C)
化驗
98%
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
密度
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)