Merck
343978
Sigma-Aldrich
2,4-二氯-5-氟苯甲酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H2(F)CO2H
CAS号:
分子量:
209.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI 密鑰
KZCWJHUTTSVCRO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3