Merck
343951
Sigma-Aldrich
1,3-二溴-5-(三氟甲氧基)苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H3OCF3
分子量:
319.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
83-85 °C/20 mmHg (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H3Br2F3O/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)13-7(10,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
UKHOUWWEEAOCTI-UHFFFAOYSA-N
應用
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)