Merck
343749
Sigma-Aldrich
3-乙基-2,2-二甲基-3-戊醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC(C2H5)2OH
CAS号:
分子量:
144.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
沸点
174 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(O)(CC)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-6-9(10,7-2)8(3,4)5/h10H,6-7H2,1-5H3
InChI key
CFWIFHZJKFFDFU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
129.2 °F - closed cup
闪点(°C)
54 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)