Merck
343692
Sigma-Aldrich
5-(2-金刚烷基)-2,2-二甲基-1,3-二氧六环-4,6-二酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20O4
CAS号:
分子量:
276.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
mp
207-208 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OC(=O)C(\C(=O)O1)=C2\C3CC4CC(C3)CC2C4
InChI
1S/C16H20O4/c1-16(2)19-14(17)13(15(18)20-16)12-10-4-8-3-9(6-10)7-11(12)5-8/h8-11H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+,10-,11+
InChI 密鑰
SIYYOHROEIZBBC-DTIDVZRVSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)