Merck
342343
Sigma-Aldrich
(1,5-环辛二烯)二溴化铂
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12Br2Pt
CAS号:
分子量:
463.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
98%
SMILES字符串
Br[Pt]Br.C1CC=CCCC=C1
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)