About This Item
线性分子式:
{[CH3(CH2)3]4N}2PtCl6
CAS号:
分子量:
892.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
形狀
solid
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.6ClH.Pt/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;6*1H;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
InChI 密鑰
SSHOYKZPYIRFFY-UHFFFAOYSA-H
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1