Merck
340847
Sigma-Aldrich
2-(3-氯苯基)乙胺
97%
别名:
3-氯苯乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
155.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
111-113 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES 字串
NCCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5,10H2
InChI 密鑰
NRHVNPYOTNGECT-UHFFFAOYSA-N
應用
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine (3-Chlorophenethylamine) was used in preparation of phenylacetaldehyde by a proton abstraction process.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Amine oxidases.
Knowles PF and Dooley DM.
Metal Ions in Biological Systems, 30, 361-361 (1994)