Merck
340820
Sigma-Aldrich
1,3-金刚烷二甲酸
98%
别名:
ADC
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16O4
CAS号:
分子量:
224.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
表单
powder
mp
276-278 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O4/c13-9(14)11-2-7-1-8(4-11)5-12(3-7,6-11)10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8+,11+,12-
InChI key
PAVQGHWQOQZQEH-IVQVNHIISA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)