Merck
338028
Sigma-Aldrich
1,4-环己烷二甲醇缩水甘油醚(顺反异构体混合物)
technical grade
别名:
1,4-Bis(glycidoxymethyl)cyclohexane, 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane diglycidyl ether, 1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Bis[(glycidyloxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol diglycidyl ether, 2,2′-[1,4-Cyclohexanediylbis(methyleneoxymethylene)]bis[oxirane]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H24O4
CAS号:
分子量:
256.34
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
等级
technical grade
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽压
11.4 mmHg ( 25 °C)
折射率
n20/D 1.481 (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C1CC(CCC1COCC2CO2)COCC3CO3
InChI
1S/C14H24O4/c1-2-12(6-16-8-14-10-18-14)4-3-11(1)5-15-7-13-9-17-13/h11-14H,1-10H2
InChI key
VQMQXWYQIIUJIT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)