Merck
337900
Sigma-Aldrich
5-甲基-2-噻吩基甲基苯甲酸酯
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12O2S
分子量:
232.30
MDL號碼:
等級
technical grade
化驗
90%
SMILES 字串
Cc1ccc(COC(=O)c2ccccc2)s1
InChI
1S/C13H12O2S/c1-10-7-8-12(16-10)9-15-13(14)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
InChI 密鑰
OYCPSLZIFRQTQO-UHFFFAOYSA-N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)