Merck
337706
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(naphthalene)chromium(0)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C10H8)Cr(CO)3
CAS号:
分子量:
264.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
98%
bp
70 °C/0.001 mmHg (lit.)
mp
138 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[O]#C[Cr]12345(C#[O])(C#[O])C6=C1[C]27=[C]3(C=CC=C7)C4=C56
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3