Merck
337668
Sigma-Aldrich
四氟异酞酸
96%
别名:
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid, m -Tetrafluorobenzenedicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6F4-1,3-(CO2H)2
CAS号:
分子量:
238.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
96%
mp
212-214 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(C(O)=O)c1F
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
PGRIMKUYGUHAKH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)