Merck
337234
Sigma-Aldrich
4-氯-2,6-二溴苯胺
98%
别名:
2,6-二溴-4-氯苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H2(Br)2NH2
CAS号:
分子量:
285.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
94-96 °C (lit.)
官能团
bromo
chloro
SMILES字符串
Nc1c(Br)cc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2ClN/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H,10H2
InChI key
XEYLQXUJSOJWJV-UHFFFAOYSA-N
一般描述
4-Chloro-2,6-dibromoaniline is a symmetrical chlorodibromo aniline. 4-Chloro-2,6-dibromoaniline was prepared by bromination of p-chloroaniline.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chattaway FD and Orton KJP.
Chattaway FD and Orton KJP.
Journal of the Chemical Society, 79, 816-822 (1901)