Merck
336599
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-5-三氟甲基苯胺
96%
别名:
6-甲氧基-α,α,α-三氟间甲苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(CF3)NH2
CAS号:
分子量:
191.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
58-60 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
COc1ccc(cc1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)12)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChI 密鑰
RKUSRLUGUVDNKP-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)