About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H29ClN2O3
CAS号:
分子量:
464.98
Beilstein:
4302318
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
旋光性
[α]26/D +150°, c = 1 in ethanol
mp
128-130 °C (lit.)
官能团
chloro
ester
SMILES字符串
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4ccnc5ccc(OC)cc45
InChI
1S/C27H29ClN2O3/c1-3-17-16-30-13-11-19(17)14-25(30)26(33-27(31)18-4-6-20(28)7-5-18)22-10-12-29-24-9-8-21(32-2)15-23(22)24/h4-10,12,15,17,19,25-26H,3,11,13-14,16H2,1-2H3/t17-,19-,25-,26+/m0/s1
InChI key
TXVNNFDXQZFMBQ-MFQNCIFPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
经 Rhodia Pharma Solutions 授权销售。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3