Merck
335436
Sigma-Aldrich
5-甲氧基-2-甲基苯胺
97%
别名:
6-甲基-间茴香胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
137.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
43-46 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
應用
5-Methoxy-2-methylaniline was used in the preparation of N-(5-methoxy-2-methylphenyl)acetamide.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
An expedient approach to the 2, 3, 5, 6-tetrasubstituted pyridine core of nosiheptide using oxidative cleavage of 2, 3, 5, 8-tetrasubstituted quinolines.
Taddei D, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11, 56-63 (2007)