Merck
333727
Sigma-Aldrich
异丙基环己酰胺基溴化镁 溶液
1.0 M in THF
别名:
溴[N-(1-甲基乙基)环己酰胺]镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18BrMgN
分子量:
244.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
濃度
1.0 M in THF
SMILES 字串
CC(C)N([Mg]Br)C1CCCCC1
包裝
氮气保护下封装于 Sure/Seal 瓶中
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)