Merck
333123
Sigma-Aldrich
2,3,6-三氟苯甲酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3C6H2COCl
分子量:
194.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4825 (lit.)
bp
77-79 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)5-3(9)1-2-4(10)6(5)11/h1-2H
InChI 密鑰
DMUGJQMADYEWSQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter