Merck
332933
Sigma-Aldrich
1-溴-3-氯-2,2-二甲氧基丙烷
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2C(OCH3)2CH2Br
CAS号:
分子量:
217.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(CCl)(CBr)OC
InChI
1S/C5H10BrClO2/c1-8-5(3-6,4-7)9-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
FWGJNRCQZRSHGJ-UHFFFAOYSA-N
應用
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)