Merck
332666
Sigma-Aldrich
甲氧基铜(II)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cu(OCH3)2
CAS号:
分子量:
125.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
solid
反應適用性
core: copper
mp
206 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CO[Cu]OC
InChI
1S/2CH3O.Cu/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
AYNQPTYHFBBKFC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3