Merck
332593
Sigma-Aldrich
(2-羟丙基)-β-环糊精
average Mw ~1,380
别名:
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
旋光性
[α]26/D +139°, c = 1 in H2O
分子量
average Mw ~1,380
标记范围
0.6 molar substitution
mp
278 °C (dec.)
溶解性
water: 180 g/L
SMILES字符串
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
(2-羟丙基)-β-环糊精 (HP-β-CD)是一种β-环糊精和羟烷基衍生物,在有机合成中广泛用作手性溶剂、相转移催化剂和主体分子(host molecule )。HP-β-CD能与客体分子形成包结物,有助于增强客体分子的溶解性、稳定性和生物利用度。它是α-、β- 和γ-环糊精的替代品,具有更高的水溶性。 HP-β-CD 常用作药物增溶剂。
应用
HP-β-CD 可用于:
  • 根据 Cu2+离子和分析物之间配位相互作用进行的氨基酸和乳酸分离中的添加剂
  • 作为毛细管电泳中的手性选择剂,可实现分析用天门冬氨酸非对映衍生物的稳定分离。
  • 作为改善吡唑并[3,4-d] 嘧啶水溶性和抗增殖活性的试剂。
  • 作为制剂载体。它增加了药物的水溶性,成功地将医疗制剂传送至生物系统。通过络合作用增加罗哌卡因(RVC)的溶解度,从而增强RVC的药理活性。
  • 提高萘普生(NAP)在聚乙烯吡咯烷酮(PVP)存在下的水溶性。
  • 作为模板合成空心球形硫化铜纳米粒子组装体。
亲脂性药物的溶解度随着水溶液中的羟丙基-β-环糊精(HBC)浓度线性增加,这是因为HBC与药物形成了复合物。这种客体-宿主型复合物在药物与HBC的非极性空穴间形成,导致溶解度增强。 可以将溶液冻干以产生易溶的粉末。 对家兔和小鼠无毒性。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
>752.0 °F
闪点(°C)
> 400 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The influence of polyvinylpyrrolidone on naproxen complexation with hydroxypropyl- β -cyclodextrin
Mura P, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 13(2), 187-194 (2001)
The fabrication of hollow spherical copper sulfide nanoparticle assemblies with 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrin as a template under sonication
Xu J-Z, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 13(5), 451-454 (2006)
Magdalena Koziczak-Holbro et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 369(2), 188-199 (2019-03-02)
The anabolic effects of β2-adrenoceptor (β2-AR) agonists on skeletal muscle have been demonstrated in various species. However, the clinical use of β2-AR agonists for skeletal muscle wasting conditions has been limited by their undesired cardiovascular effects. Here, we describe the
Evaluation of enantiomeric purity of magnesium-L-aspartate dihydrate
Oliver W,et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 102, 100-109 (2015)
2-Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin strongly improves water solubility and anti-proliferative activity of pyrazolo [3, 4-d] pyrimidines Src-Abl dual inhibitors
Elena D,et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45, 5958-5964 (2010)