Merck
332526
Sigma-Aldrich
七氟铊酸铵
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2TaF7
CAS号:
分子量:
350.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.99% trace metals basis
表单
crystalline
杂质
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES字符串
[NH4+].[NH4+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2H3N.Ta/h7*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;;+5/p-5
InChI key
RDNGDFQMYLJTJR-UHFFFAOYSA-I
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)