Merck
332291
Sigma-Aldrich
3,4-二-O-乙酰基-1,5-酐-2,6-双脱氧-L-阿拉伯-己-1-糖醇
98%
别名:
二-O-乙酰基-L-鼠李醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O5
CAS号:
分子量:
214.22
Beilstein:
84954
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
旋光性
[α]/D 55°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
沸点
68-69 °C/0.06 mmHg (lit.)
密度
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
InChI key
NDEGMKQAZZBNBB-JUWDTYFHSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)