Merck
332054
Sigma-Aldrich
双(三甲基硅基甲基)汞
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3SiCH2]2Hg
CAS号:
分子量:
375.02
Beilstein:
4125027
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
60-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.474 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C[Hg]C[Si](C)(C)C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)