Merck
331791
Sigma-Aldrich
外型-三环[4.2.1.02,5]壬-3,7-二烯-3,4-二羧酸二甲酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14O4
CAS号:
分子量:
234.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
99%
SMILES字符串
COC(=O)C1=C([C@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]12)C(=O)OC
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)