Merck
331384
Sigma-Aldrich
3,4,5-三甲基苯酚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3C6H2OH
CAS号:
分子量:
136.19
Beilstein:
1907246
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
SMILES 字串
Cc1cc(O)cc(C)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-9(10)5-7(2)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
InChI 密鑰
FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Photochemical properties of 3,4,5-trimethylphenol in β-cyclodextrin complexes were studied.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
其他客户在看
Photophysics and photochemistry of methylated phenols in. beta.-cyclodextrin inclusion complexes.
Monti S, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(49), 13011-13016 (1993)