Merck
331260
Sigma-Aldrich
1-[2-(2-羟基乙氧基)乙基]哌嗪
95%
别名:
2-[2-(1-哌嗪基)乙氧基]乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2O2
CAS号:
分子量:
174.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
112-114 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCOCCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
InChI 密鑰
FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
應用
1- [2-(2-羟乙氧基)乙基] 哌嗪可用于化学合成。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter