Merck
329258
Sigma-Aldrich
6,7-二甲氧基-2,4-喹唑啉二酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N2O4
CAS号:
分子量:
222.20
Beilstein:
204597
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
InChI key
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione may be used in chemical synthesis.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)