Merck
328561
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarboxamide
98%
别名:
Cinchomeronamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7N3O2
CAS号:
分子量:
165.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
98%
形狀
powder or crystals
mp
180 °C (dec.) (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
NC(=O)c1ccncc1C(N)=O
InChI
1S/C7H7N3O2/c8-6(11)4-1-2-10-3-5(4)7(9)12/h1-3H,(H2,8,11)(H2,9,12)
InChI 密鑰
JYUVRSQEAUFLHD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3