Merck
328030
Sigma-Aldrich
1,3-二十八烷基尿素
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)17NHCONH(CH2)17CH3
CAS号:
分子量:
565.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H76N2O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-37(40)39-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H2,38,39,40)
InChI key
AOZVWUCYHOWWPH-UHFFFAOYSA-N
应用
1,3-Dioctadecylurea may be used in chemical synthesis.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)