About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H17N3O6
CAS号:
分子量:
347.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
99%
旋光性
[α]27/D +55°, c = 0.1 in methanol
mp
230-234 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
InChI
1S/C16H17N3O6/c20-8-10-12(21)13(22)15(25-10)19-7-6-11(18-16(19)24)17-14(23)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10,12-13,15,20-22H,8H2,(H,17,18,23,24)/t10-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI key
BNXBRFDWSPXODM-BPGGGUHBSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3