Merck
326100
Sigma-Aldrich
六氯铂酸銨
别名:
氯化铂铵, 氯铂酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2PtCl6
CAS号:
分子量:
443.87
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
密度
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[NH4+].[NH4+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pt/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
与 Cu(OAc)2 和 H2S 反应生成 Cu2PtIIPt3IVS8,其可应用于抗磁质和半导体。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)