Merck
325694
Sigma-Aldrich
草酸钆(III) 水合物
99.9% trace metals basis
别名:
Ethanedioic acid, gadolinium(III) salt (3:2), hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Gd2(C2O4)3 · xH2O
分子量:
578.56 (anhydrous basis)
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
SMILES 字串
O.O=C1O[Gd](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Gd]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Gd.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI 密鑰
QZPKJYRHVDRDAQ-UHFFFAOYSA-H
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3