化驗
99%
mp
142-145 °C (lit.)
SMILES 字串
c1cnc2ncnn2c1
InChI
1S/C5H4N4/c1-2-6-5-7-4-8-9(5)3-1/h1-4H
InChI 密鑰
SRNKZYRMFBGSGE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3